Learn More
rac Efavirenz-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Efavirenz-D4 |
| CAS | 1246812-58-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14H5D4ClF3NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Rac Efavirenz D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20) |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F)C1([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 319.7 |
| Porcentaje de pureza | >95 |