Learn More
rac Efavirenz-d4, TRC
Código de producto. 30383487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30383487 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE42500210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material rac-Efavirenz-D4
CAS 1246812-58-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H5D4ClF3NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Rac Efavirenz D4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
SMILES [2H]C1([2H])C(C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F)C1([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 319.7
Porcentaje de pureza >95
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.