Learn More
rac-Dorzolamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Dorzolamide |
| CAS | 120279-89-2 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O4S3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | O=S1(=O)C2=C([C@H](NCC)C[C@H]1C)C=C(S(N)(=O)=O)S2 |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-dióxido |
| Peso molecular (g/mol) | 324.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.03 |