Learn More
rac Dobutamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138097 100 mg 100 miligramos
30135025 50 mg 50 miligramos
17903755 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494445100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49745-95-1
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.84
Sinónimo Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-[4-(4-hidroxifenil)butan-2-ilamino]etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dobutamine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1445