Learn More
rac Dobutamina-d6 (Mayor) Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Dobutamine-d6 hydrochloride |
| CAS | 1246818-96-1 |
| Fórmula molecular | C18 2H6 H17 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(methyl-d3)propyl-1,2,2-d3]amino]ethyl]-1,2-benzenediol hydrochloride, Dobutamine-d6 hydrochloride, Dobutamine-D6 hydrochloride (2-aminobutyl-1,1,1,2,3,3-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H/i1D3,2D2,13D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCc1ccc(O)c(O)c1)C([2H])([2H])Cc2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-4-(4-hidroxifenil)butan-2-il]amino]etil]benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1821 |