Learn More
Cloruro de dobutamina-d4 rac, TRC
Código de producto. 30381356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381356 1 mg
30371642 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30381356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4944471MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-74-6
Fórmula molecular C18 2H4 H19 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.87
Sinónimo 4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl-1,1,2,2-d4]-1,2-benzenediol hydrochloride, Dobutamine-d4 hydrochloride, Dobutamine-D4 hydrochloride (aminoethyl-1,1,2,2-D4)
Nombre IUPAC 4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(4-hidroxifenil)butan-2-ilamino]etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])(NC(C)CCc1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])c2ccc(O)c(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dobutamine aminoethyl-d4 hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H/i10D2,11D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1696