Learn More
rac Dihydro Mebendazole, TRC
Código de producto. 30135607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135607 500 mg 500 miligramos
30004188 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449320500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60254-95-7
Fórmula molecular C16 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 297.31
Sinónimo Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
Nombre IUPAC metilo N-[5-[hidroxi(fenil)metilo]-1H-benzimidazol-2-ilcarbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebendazole-5-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1113
Porcentaje de pureza >95%