Learn More
rac Didemetil Citalopram Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30008333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008333 25 mg 25 miligramos
30005116 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43947625MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189694-81-2
Fórmula molecular C18 H17 F N2 O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 332.8
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride, 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, Didemethylcitalopram hydrochloride, Didesmethylcitalopram hydrochloride, Dinorcitalopram hydrochloride, Lu 11-161 HCl, N-Desmethylcitalopram hydrochloride, rac-Didesmethylcitalopram hydrochloride, N,N-Didesmethyl citalopram hydrochloride, N,N-Didesmethylcitalopram hydrochloride, rac Didemethyl citalopram hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(3-aminopropil)-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Didemethyl Citalopram Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.109