Learn More
rac Didemetil Citalopram-d6 Cloruro, TRC
Código de producto. 30383307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383307 10 mg
30370956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43947710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189865-88-0
Fórmula molecular C18H12D6ClFN2O
Peso molecular (g/mol) 338.84
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2;