Learn More
rac Diacetolol, TRC
Código de producto. 30137958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137958 1 g 1 g
30007477 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3052001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22568-64-5
Fórmula molecular C16 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 308.37
Sinónimo Acetamide, N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, Acetamide, N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, (±)-, Acetanilide, 3'-acetyl-4'-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]-, DL- (8CI), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide, (±)-Diacetolol, 1-(4-Acetamido-2-acetylphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane, Acetylacebutolol, DL-1-(2-Acetyl-4-acetamidophenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane, Diacetol, Diacetolol, M and B 16942
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenilacetamida
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Diacetolol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1736