Learn More
rac Desmetil Citalopram Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30364993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364993 25 mg 25 miligramos
30354769 2.5 mg 2.50 miligramo
30349150 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23087025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188264-72-3
Fórmula molecular C19 H19 F N2 O . Br H
Peso molecular (g/mol) 391.28
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo; Hidrobromuro
SMILES Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0743
Porcentaje de pureza >95%