Learn More
rac-deshidroxi formoterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Deshydroxy Formoterol |
| CAS | 477552-93-5 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(2-Hydroxy-5-(2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O3/c1-14(11-15-3-6-17(24-2)7-4-15)20-10-9-16-5-8-19(23)18(12-16)21-13-22/h3-8,12-14,20,23H,9-11H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)NCCc2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-5-[2-[1-(4-metoxifenil)propan-2-ilamino]etil]fenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 328.406 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.179 |