Learn More
rac Desfluoro Citalopram Oxalato, TRC
Código de producto. 30136293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136293 5 mg 5 miligramos
30003545 10 mg 10 miligramos
30009889 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2899655MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1093072-86-6
Fórmula molecular C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 396.44
Sinónimo 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propilo]-1-fenil-3H-2-benzofurán-5-carbonitrilo; Ácido oxálico
SMILES CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desfluoro Citalopram Oxalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1685
Porcentaje de pureza >95%