Learn More
rac Desethyl Oxybutynin Hydrochlorur, TRC
Código de producto. 30363492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363492 50 mg 50 miligramos
30352206 25 mg 25 miligramos
30356009 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28947550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81039-77-2
Fórmula molecular C20 H27 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 365.89
Sinónimo Desethyloxybutynin hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylamino)-2-butynyl ester, hydrochloride (9CI), α-Cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetic acid 4-(ethylamino)-2-butyn-1-yl ester hydrochloride, 4-(Ethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride, N-Desethyloxybutynin hydrochloride, N-Desethyl Oxybutynin hydrochloride, rac Desethyl Oxybutynin hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(etilamino)but-2-ynil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; Cloruro
SMILES Cl.CCNCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desethyloxybutynin Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1758