Learn More
rac Desethyl Oxybutynin Hydrochlorur, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Desethyloxybutynin Hydrochloride |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1758 |