Learn More
rac Desethyl Oxybutynin-d5 Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30353629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353629 10 mg 10 miligramos
30351799 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28947810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173018-49-9
Fórmula molecular C20H22D5NO3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 370.9
Sinónimo alpha-Cyclohexyl-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid 4-[(Ethyl-d5)amino]-2-butynyl Ester Hydrochloride Salt
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Desethyl Oxybutynin-d5 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2072