Learn More
rac-Des(4-ciclohexil-L-prolina) Fosinopril Ácido acético (mezcla de diastereómeros) (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Des(4-cyclohexyl-L-proline) Fosinopril Acetic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 123599-78-0 |
| Fórmula molecular | C19H29O6P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | rac-2-[[2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29O6P/c1-4-18(22)24-19(15(2)3)25-26(23,14-17(20)21)13-9-8-12-16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,15,19H,4,8-9,12-14H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCC(=O)OC(OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metil-1-propanoiloxipropoxi)-(4-fenilbutil)fosforil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 384.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1702 |