Learn More
rac Demetil Citalopram-d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30138353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138353 10 mg 10 miligramos
17988199 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23084810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189650-18-7
Fórmula molecular C19 D3 H16 F N2 O . H Cl
Peso molecular (g/mol) 349.84
Sinónimo 1-(4-Fluoro-phenyl)-1-[3-(methyl-d3)amino-propyl]-1,3-dihydro -isobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, 1-[3-(Methylamino-d3)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenilo)-1-[3-(trideuteriometilamino)propilo]-3H-isobenzofurano-5-carbonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylcitalopram-D3 hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1436
Porcentaje de pureza >95%