Learn More
rac Dehidro-O-desmetil Venlafaxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| CAS | 1346600-38-1 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO/c1-17(2)12-16(13-6-4-3-5-7-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h6,8-11,16,18H,3-5,7,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CC(C1=CCCCC1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-(ciclohexen-1-il)-2-(dimetilamino)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 245.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.178 |