Learn More
rac D 617 (metabolito de verapamilo), TRC
Código de producto. 30350842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30350842 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30350842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10005025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac D 617
CAS 34245-14-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H26 N2 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Methyl-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyano-5-methyl
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O2/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3
SMILES CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-propan-2-ilpentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 290.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1994
Porcentaje de pureza >95