Learn More
rac cicloserina-15N,d3, TRC
Código de producto. 30355615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30355615 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9888021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Cycloserine-15N,d3
CAS 1219176-26-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3H3D3N15NO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-Amino-3-isoxazolidinone-15N,d3, (+/-)-3-Oxoisooxazolidin-4-amine-15N,d3, DL-Cycloserine-15N,d3
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D,5+1
SMILES [2H]C1([2H])C(N)([2H])C([15NH]O1)=O
Nombre IUPAC 4-amino-4,5,5-trideuterio-(215N)1,2-oxazolidin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 106.1
Porcentaje de pureza >95