Learn More
rac-Cotinine, TRC
Código de producto. 30179926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179926 10 mg 10 miligramos
30179717 25 mg 25 miligramos
30180333 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC72500410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15569-85-4
Fórmula molecular C10 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Sinónimo rac-Cotinine
Nombre IUPAC 1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una
SMILES CN1C(CCC1=O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Cotinine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095
Porcentaje de pureza >95%