Learn More
rac-Cotinina-d3, TRC
Código de producto. 30353256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30353256 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7250055MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Cotinine-D3
CAS 110952-70-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H3 H9 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo rac-Cotinine-D3, 1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC 5-piridin-3-il-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 179.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1138
Porcentaje de pureza >95