Learn More
rac-Cotinina-D3 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Cotinine-D3 |
| CAS | 110952-70-0 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H9 N2 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | rac-Cotinine-D3, 1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 5-piridin-3-il-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 179.23 |
| Mostrar más |