Learn More
rac-Cotinina-13C,d3, TRC
Código de producto. 30362701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362701 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7250072.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Cotinine-13C,d3
CAS 1215842-75-3
Fórmula molecular 13C C9 D3 H9 N2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (+/-)-1-(Methyl-13C,d3)-5-(2-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-Cotinine-13C,d3
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1+1D3
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
Nombre IUPAC 5-(3-piridil)-1-(trideuterio(1^{13}C)metil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 180.226
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1171