Learn More
rac-Clopidogrel Sulfato de Hidrógeno, TRC
Código de producto. 30136148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136148 500 mg 500 miligramos
30009133 25 mg 25 miligramos
17954615 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587248500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135046-48-9
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 419.9
Sinónimo rac-Clopidogrel bisulfate, (RS)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel Hydrogen Sulphate
Nombre IUPAC acetato de metilo 2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-5-il)acetato; Ácido sulfúrico
SMILES COC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0264
Porcentaje de pureza >95%