Learn More
rac-Clopidogrel Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17944615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944615 10 mg 10 miligramos
17950445 5 mg 5 miligramos
17993395 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58726010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144750-52-7
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 358.28
Sinónimo Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride, (±)-, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate hydrochloride, Methyl(±)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
Nombre IUPAC acetato de metilo 2-(2-clorofenilo)-2-(5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridina-6-il)acetato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0357
Porcentaje de pureza >95%