Learn More
rac Clopidogrel-d8 Sulfato de Hidrógeno (Mayor), TRC
Código de producto. 30368031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368031 10 mg 10 miligramos
30360705 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58725410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-07-9
Fórmula molecular C16H8D8ClNO2S •H2SO4
Peso molecular (g/mol) 329.879808
Sinónimo α-(2-Chlorophenyl-d4)-6,7-dihydro-thieno-d-[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl-d3 Ester Sulfate, (+/-)-Clopidogrel-d8 Bisulfate
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; trideuteriometil 2-(2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-5-il)acetato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1[2H].OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1D3,2D,3D,4D,5D;