Learn More
Ácido carboxílico rac-clopidogrel-d4, TRC
Código de producto. 30354334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30354334 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58724210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)- Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid
CAS 1246814-52-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H4 H10 Cl N O2 S
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)O)c(Cl)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acético
Peso molecular (g/mol) 311.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0685
Porcentaje de pureza >95