Learn More
rac-Clopidogrel Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30137989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137989 500 mg 500 miligramos
30133963 1 g 1 g
17905005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587241500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90055-55-3
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 307.8
Sinónimo (R,S)-Clopidogrel (free acid), rac-Clopidogrel carboxylic acid, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, (±)-(2-Chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ethanoic acid, (RS)-Clopidogrel acid
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenilo)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-5-il)ácido acético
SMILES OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0434
Porcentaje de pureza >95%