Learn More
Clorhidrato de ácido carboxílico de rac-clopidogrel, TRC
Código de producto. 30367904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367904 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30367904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58722025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1015247-88-7
Fórmula molecular C15H15Cl2NO2S
Cantidad 25 mg
Sinónimo rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H
SMILES ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
Nombre IUPAC ácido 2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 344.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0201