Learn More
rac-Citronellol, TRC
Código de producto. 30361370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30361370 5 g
1 options
Código de producto. 30361370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5250455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-beta-Citronellol
CAS 106-22-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10 H20 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-Citronellol, (±)-β-Citronellol, 1-Hydroxy-3,7-dimethyl-6-octene, 2,3-Dihydrogeraniol, 2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol, Cephrol, Citronellol, Citronellol 950, Citronellol AJ, DL-Citronellol, Dihydrogeraniol, NSC 8779, Rodinol, dl-Citronellol, β-Citronellol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
SMILES CC(CCO)CCC=C(C)C
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 156.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514
Porcentaje de pureza >95%