Learn More
rac-Citronellal (>90%), TRC
Código de producto. 30137137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137137 50 g 50 g
30132948 100 g 100 g
17950535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC52502050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-23-0
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloct-6-renal
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Citronellal
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358