Learn More
rac-(cis/trans) Donepezil N-Óxido, TRC
Código de producto. 30134638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134638 100 mg 100 miligramos
30009413 10 mg 10 miligramos
30012300 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD531760100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120013-84-5
Fórmula molecular C24 H29 N O4
Peso molecular (g/mol) 395.49
Sinónimo Donepezil N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[(1-benzil-1-oxidopiperidina-1-ium-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-uno
SMILES COc1cc2CC(CC3CC[N+]([O-])(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)29-2)12-17-8-10-25(27,11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2097
Porcentaje de pureza >95%