Learn More
Clorhidrato de rac-cis-Sertralina, TRC
Código de producto. 30137695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137695 250 mg 250 miligramos
30012078 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS279975250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79617-89-3
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 342.69
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel- (ACI), 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, (1R,4R)-rel- (9CI), 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, cis-(±)- (ZCI), (±)-Sertraline hydrochloride, cis-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthaleneamine hydrochloride, (1R,4R)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), cis-(±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Sertraline Hydrochloride, (1RS,4RS)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenilo)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-cis-Sertraline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505
Porcentaje de pureza >95%