Learn More
Ácido rac-cis-permetrínico, TRC
Código de producto. 30136614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136614 1 g 1 g
30132953 500 mg 500 miligramos
17961875 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2877001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59042-49-8
Fórmula molecular C8 H10 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 209.07
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-Cypermethric acid, (±)-cis-Permethrinic acid, cis-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-(±)-Cypermethric acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-DL-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-Permethric acid, cis-Permethrinic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel-
Nombre IUPAC (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-cis-Permethrinic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0058