Learn More
Clorhidrato de sertralina rac-cis-N-Desmetil, TRC
Código de producto. 30008088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008088 50 mg 50 miligramos
17992665 5 mg 5 miligramos
17981965 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29210050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91797-57-8
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 328.66
Sinónimo (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenilo)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norsertraline hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0348
Porcentaje de pureza >95%