Learn More
rac cis-Loxoprofeno-d3 Alcohol, TRC
Código de producto. 30465363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465363 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4729122.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac cis-Loxoprofen-d3 Alcohol
CAS 2508138-40-5
Fórmula molecular C15H17D3O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-α-methylbenzeneacetic-d3 Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1/i4D2,13D
SMILES O[C@@H]1C([2H])([2H])CC[C@]1([2H])CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-(((1R,2R)-2-hidroxiciclopentil-1,3,3-d3)metil)fenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 251.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.16