Learn More
rac cis-Loxoprofeno Alcohol, TRC
Código de producto. 30179296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179296 25 mg 25 miligramos
30178928 1 mg 1 miligramo
30178975 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47291025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371753-20-7
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-alpha-methylbenzeneacetic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[[(1R,2R)-2-hidroxiciclopentilo]metil]fenil]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C[C@H]2CCC[C@H]2O)cc1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material rac cis-Loxoprofen Alcohol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.