Learn More
rac cis-Loxoprofeno Alcohol, TRC
Código de producto. 30178928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178928 1 mg 1 miligramo
30178975 2.5 mg 2.50 miligramo
30179296 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4729101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371753-20-7
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-alpha-methylbenzeneacetic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[[(1R,2R)-2-hidroxiciclopentilo]metil]fenil]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C[C@H]2CCC[C@H]2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac cis-Loxoprofen Alcohol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412