Learn More
rac-cis Clorhidrato de Dorzolamida, TRC
Código de producto. 17972215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972215 100 mg 100 miligramos
17913735 10 mg 10 miligramos
17941795 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD535115100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120279-37-0
Fórmula molecular C10H17ClN2O4S3
Peso molecular (g/mol) 360.9
Sinónimo (4R,6S)-rel-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Monohydrochloride, cis-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Monohydrochloride, Dorzolamide Related Compound B USP, Dorzolamide Impurity B (EP) Hydrochloride
Nombre IUPAC (4R,6S)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dixo-5,6-dihidro-4H-thieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida; Cloruro
SMILES CCNC1CC(S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(=O)(=O)N)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6S)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.004
Porcentaje de pureza >95%