Learn More
rac-cis-Ambroxol, TRC
Código de producto. 30133883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133883 100 mg 100 miligramos
30012191 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575905100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107814-37-9
Fórmula molecular C13 H18 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 378.1
Sinónimo Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, cis-, cis-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, cis-Ambroxol, cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-3,5-dibromofenil)metilamino]ciclohexan-1-ol
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@H](O)CC2
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-Ambroxol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2/t10-,11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.9786
Porcentaje de pureza >95%