Learn More
rac-cis-7-hidroxipramipexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6RS,7RS)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-7-ol |
| CAS | 1798014-87-5 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Benzothiazolol, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-, (6R,7R)-rel-, rel-(6S,7S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-7-benzothiazolol, (6RS,7RS)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-7-ol, rac-cis-7-Hydroxypramipexole, (±)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3OS/c1-2-5-12-6-3-4-7-9(8(6)14)15-10(11)13-7/h6,8,12,14H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)/t6-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (6S,7S)-2-amino-6-(propilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 227.327 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.109 |