Learn More
rac-cis-4-(2,4-difluorofenil)-3-metil-2(5H)-furanona 3,4-epóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-cis-4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone 3,4-Epoxide |
| CAS | 1329610-78-7 |
| Fórmula molecular | C11H8F2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R,5R)-rel-5-(2,4-Difluorophenyl)-1-methyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8F2O3/c1-10-9(14)15-5-11(10,16-10)7-3-2-6(12)4-8(7)13/h2-4H,5H2,1H3/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12O[C@@]1(COC2=O)c3ccc(F)cc3F |
| Nombre IUPAC | (1R,5R)-1-(2,4-difluorofenil)-5-metil-3,6-dioxabiciclo[3.1.0]hexan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0442 |