Learn More
rac cis-3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-1-(4-nitrofenil)ciclopentanocarboxamida, TRC
Código de producto. 30330545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330545 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30330545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69226510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide
CAS 2518265-03-5
Fórmula molecular C18 H28 N2 O4 Si
Cantidad 10 mg
Sinónimo (1S,3S)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O4Si/c1-17(2,3)25(4,5)24-15-10-11-18(12-15,16(19)21)13-6-8-14(9-7-13)20(22)23/h6-9,15H,10-12H2,1-5H3,(H2,19,21)/t15-,18-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CC[C@@](C1)(C(=O)N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (1S,3S)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-1-(4-nitrofenil)ciclopentano-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 364.511
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.182