Learn More
rac cis-3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-1-(4-nitrofenil)ciclopentanocarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30339308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339308 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30339308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69268550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
CAS 2514635-90-4
Fórmula molecular C18 H26 N2 O3 Si
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26N2O3Si/c1-17(2,3)24(4,5)23-16-10-11-18(12-16,13-19)14-6-8-15(9-7-14)20(21)22/h6-9,16H,10-12H2,1-5H3/t16-,18+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1CC[C@](C1)(C#N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-1-(4-nitrofenil)ciclopentano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 346.496
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.171