Learn More
rac cis-3-hidroxi gliburida (metoxi-13CD3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac cis-3-Hydroxy Glyburide-d3,13C |
| CAS | 1217848-91-3 |
| Fórmula molecular | 13C C22 D3 H25 Cl N3 O6 S |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | Rac Cis-3-Hydroxy Glyburide 13C,D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28ClN3O6S/c1-33-21-10-7-16(24)13-20(21)22(29)25-12-11-15-5-8-19(9-6-15)34(31,32)27-23(30)26-17-3-2-4-18(28)14-17/h5-10,13,17-18,28H,2-4,11-12,14H2,1H3,(H,25,29)(H2,26,27,30)/t17-,18+/m0/s1/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CCC[C@@H](O)C3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[2-[4-[[(1S,3R)-3-hidroxiciclohexil]carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-2-(trideuterio(113C)metoxi)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 514.014 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.161 |