Learn More
Éster metílico del ácido rac cis-3'-hidroxi-cotinina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac cis-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1217778-14-7 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | rac cis-3-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone-5-(3-pyridinyl)carboxylic Acid Methyl Ester, rel-5-[(2R,4R)-4-Hydroxy-1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O4/c1-14-9(4-10(15)11(14)16)7-3-8(6-13-5-7)12(17)18-2/h3,5-6,9-10,15H,4H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@H](O)C[C@@H](C2=CN=CC(C(OC)=O)=C2)N1C |
| Nombre IUPAC | 5-((2S,4S)-4-hidroxi-1-metil-5-oxopirrolidin-2-il)nicotinato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1 |