Learn More
rac-cis-3-Cloruro Sertralina, TRC
Código de producto. 30137901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137901 500 mg 500 miligramos
30007585 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226660500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79559-98-1
Fórmula molecular C17 H18 Cl N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 308.25
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel-, 1-Naphthalenamine, 4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, cis- (9CI), 1-Naphthalenamine, 4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, cis-(±)-, (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(4-clorofenilo)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0895
Porcentaje de pureza >95%