Learn More
rac-cis-3,4-Desclorosertralina, TRC
Código de producto. 30132878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132878 100 mg 100 miligramos
30010902 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289840100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52758-05-1
Fórmula molecular C17 H19 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 273.8
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel-, 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis- (9CI), 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis-(±)-, (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,4S)-N-metil-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N.ClH/c1-18-17-12-11-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,14,17-18H,11-12H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1284
Porcentaje de pureza >95%